Learn More
Thermo Scientific™ Collecteurs sous vide avec blocs de verre HyperSep™
Les collecteurs sous vide à 16 et 24 ports accélèrent le traitement des échantillons. La conception avec bloc de verre permet d’effectuer une inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
Marque: Thermo Scientific™ 60104-232
3041.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Nous proposons une gamme complète d’accessoires d’extraction pour compléter les cartouches traditionnelles et les plaques à 96 puits.
Les collecteurs avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ constituent une méthode simple de traitement rapide de plusieurs échantillons. Le couvercle rigide Corian du manifold résiste aux déformations et permet d’éluer directement les échantillons dans des tubes à essai jetables. La conception permet d’effectuer l’inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
Les collecteurs avec bloc de verre HyperSep sont robustes et résistants aux produits chimiques ; ils sont conçus pour garantir des années d’extractions sans problème.Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur
La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Collecteur à vide 16 ports, 1/boîte | |
Circuits de vide | |
Collecteur à vide |
SPE | |
HyperSep |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
0Minutes
44Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
0Minutes
44Secondes
4Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
23Minutes
15Secondes
55