Learn More
Thermo Scientific™ Manifold sous vide universel HyperSep™
Utilisez ce manifold sous vide flexible pour traiter des échantillons avec des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) et des plaques à 96 puits.
Marque:  Thermo Scientific™ 60104-230
2671.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10641704
  • 2819.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Traitez vos échantillons dans des plaques à 96 puits ou des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) à l’aide du collecteur sous vide universel flexible Thermo Scientific™ HyperSep™. Le collecteur est livré avec un socle et une jauge à vide, un flacon et un bouchon, une tubulure et des robinets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Manifold sous vide universel, 1 unité
Colonnes SPE et plaques à 96 puits
Collecteur sous vide universel
SPE
HyperSep
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Manifold sous vide universel HyperSep™ > Pour colonnes SPE HyperSep et plaques à 96 puits HyperSep