Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces cartouches C8 en phase inverse hydrophobe offrent d’excellentes performances.
140.66€ - 244.27€
Spécification
À utiliser avec (application) Dépistage des stupéfiants, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10444963
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-309
500 mg 3 ml
157.96€
50 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10514665
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-391
50 mg 1 ml
202.93€
100 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10089472
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-392
100 mg 1 ml
217.91€
100 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10584845
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-393
200 mg 3 ml
147.26€
50 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10171263
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-394
500 mg 6 ml
140.66€
30 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10330915
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-427
1 000 mg 6 ml
164.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10167504
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60108-704
2 000 mg 15 ml
187.99€
20 pièces
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10733867
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60108-705
5g 25 ml N/A N/A N/A
10703097
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60108-706
10 000 mg 75 ml
244.27€
10 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches sont parfaitement adaptées à l’analyse des :
  • Médicaments et de leurs métabolites dans des échantillons biologiques
  • Peptides présents dans des échantillons biologiques
Les cartouches SPE HyperSep C8 présentent d’excellentes performances pour les analytes modérément polaires. Elles offrent également un potentiel d’interactions polaires supérieur à celui des C18.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Specifications
Specifications
Dépistage des stupéfiants, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques
40 à 60 μm
HyperSep C8
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C8