Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces cartouches C8 en phase inverse hydrophobe offrent d’excellentes performances.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-705
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches conviennent parfaitement aux analyses suivantes :
- Médicaments et métabolites dans des échantillons biologiques
- Peptides dans des échantillons biologiques
- Particulièrement adaptées aux méthodes requerrant une rétention inférieure à celle de la C18 Excellentes pour les analytes modérément polaires
- Potentiel pour interactions polaires supérieur par rapport à la C18
- Médicaments et leurs métabolites dans des échantillons biologiques
- Peptides dans des échantillons biologiques
Spécification
25 ml | |
5g | |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Cartridge | |
Pack of 20 |
5g Poids du lit ; 25 ml de volume de colonne | |
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples | |
40 - 60 pm | |
HyperSep C8 | |
25 mL |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.