Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces cartouches C8 en phase inverse hydrophobe offrent d’excellentes performances.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-704
87.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches conviennent parfaitement aux analyses suivantes :
- Médicaments et métabolites dans des échantillons biologiques
- Peptides dans des échantillons biologiques
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
15 ml | |
2 000 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 20 |
Poids de lit de 2 g ; volume de colonne de 15 ml | |
Sélection des médicaments, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques | |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 | |
15 ml |