Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C8
Code produit. 10703097 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5g
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Unit Size:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10703097
Brand: Thermo Scientific™ 60108706
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces cartouches C8 en phase inverse hydrophobe offrent d’excellentes performances.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches sont parfaitement adaptées à l’analyse des :
  • Médicaments et de leurs métabolites dans des échantillons biologiques
  • Peptides présents dans des échantillons biologiques
Les cartouches SPE HyperSep C8 présentent d’excellentes performances pour les analytes modérément polaires. Elles offrent également un potentiel d’interactions polaires supérieur à celui des C18.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité de la colonne (métrique) 75 ml
Description Poids de lit de 10 g ; volume de colonne de 75 ml
Poids du lit 10 000 mg
À utiliser avec (application) Dépistage des stupéfiants, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 75 ml
Quantité Boîte de 10