Learn More
HOPEN Cuve en PP hygiénique avec col, bleu marine
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
XL
XXL
Description
- Blouse d’hygiène PP
- Classique avec col
- Poignets élastiques
- Avec une poche intérieure sur le côté gauche
- Avec fermeture à glissière
- 40 g/m2
- Bleu marine
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu marine |
Type de manchette | Élastique |
Comprend | Col |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HOPEN Cuve en PP hygiénique avec col, bleu marine >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu