Learn More
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |
Chlorinated | No |
Zone enduite | Palm Coated |
Structure | Knit |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Non texturés |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Non |
Matériau | Nylon, Polyurethane |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu