Learn More
Ansell Gants en polyamide sans fil anti-statiques 11-132 HyFlex™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Tricoté par processus continu et sans coutures
- Doublure en polyamide élastique et cuivre
- Les propriétés antistatiques protègent l’utilisateur contre les décharges électrostatiques
- La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés
- Les gants non pelucheux sont dotés de coutures fines et extensibles
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Structure | Maille sans coutures |
Couleur | Naturel |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 1131A |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 11-132 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en polyamide sans fil anti-statiques 11-132 HyFlex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu