Learn More
Acide fluorhydrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 40 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrofluoric acid |
Note relative au nom | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40% |
Point d’ébullition | 110°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
% max. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
Densité | 1,15 g/ml à 25°C (lit.) |
Conditionnement | Flacon poly |
Quantité | 6 x 1 L |
Formule linéaire | HF |
Numéro UN | UN1790 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrofluoric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300 + H310 + H330-Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen fluoride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide fluorhydrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 40 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu