Learn More
Acide chlorhydrique, Pour la détermination du mercure, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., fumage (Hg ≤ 0,0000005 %), ≥ 37 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
4 x 2,5 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
Couleur | Jaune |
Note relative au nom | For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37% |
Point d’ébullition | 42°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
% max. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
Densité | 1,2 g/ml à 25°C (lit.) |
Conditionnement | Flacon poly |
Résidus après l’allumage | ≤ 0,0005 % (sous forme de SO4) |
Tension de vapeur | 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C) |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, Pour la détermination du mercure, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., fumage (Hg ≤ 0,0000005 %), ≥ 37 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu