Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 10 % en poids, Chem-Lab Code produit.: 11948534
Solution d’acide chlorhydrique, 10 % en poids, Chem-Lab
Code produit. 11948534
1 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Code produit. 11948534
Marque: Chem Lab CL0203221000
Utilisé comme réactif de laboratoire et agent acidifiant. La solution d’acide chlorhydrique, 10 % en poids, Chem-Lab contient 105 g de HCl par litre d’eau. Il est utilisé pour le contrôle du pH, la production de composés organiques et inorganiques et la régénération des résines échangeuses d’ions.
L’acide chlorhydrique est un acide minéral corrosif et fort à de nombreuses utilisations industrielles. Il s’agit d’une solution incolore et très piquante de chlorure d’hydrogène (HCl) dans l’eau. Il est fréquemment utilisé dans les solutions tampons pH, dans la régénération des résines échangeuses d’ions et dans la production de chlorures et la synthèse de produits organiques.
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composition 105 g de HCl par 1 L H2
Concentration 10 % (en poids)
Densité 1,05 g/ml
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 10 poids % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, 10 % en poids, Chem-Lab >