Learn More
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™ Code produit.: 15650840
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15650840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2,5 L, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Code produit. 15650840
Marque: Honeywell-Fluka 071022.5LGL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Jaune
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Concentration 36,5 à 38 %
Densité 1,2 g/ml à 25°C
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage ≤ 0,002 % (sous forme de SO4)
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 2,5 L
Numéro UN 1789
Beilstein 1098214
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM2170 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2023 Catalog Number07102-1L,07102-1L-GL,07102-2.5L,07102-2.5L-GL
Numéro de lotM1360 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2023 Catalog Number07102-1L,07102-1L-GL,07102-2.5L,07102-2.5L-GL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™ >