Learn More
Acide chlorhydrique, 32 %, certifié AR pour analyse, d = 1,16, Fisher Chemical™ Code produit.: 10458980
Acide chlorhydrique, 32 %, certifié AR pour analyse, d = 1,16, Fisher Chemical™
Code produit. 10458980
2,5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Code produit. 10458980
Marque: Fisher Chemical H/1100/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide hydrochlorique, chlorwasserstoff, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,45 g/mol
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide hydrochlorique, chlorwasserstoff, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 2,5 L
Viscosité 1,9 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.45g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 32%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    14
    Heures
    13
    Minutes
    12
    Secondes
    3
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, 32 %, certifié AR pour analyse, d = 1,16, Fisher Chemical™ >