Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de bioproduction avec le milieu Minimum Essential (MEM) HyClone™ avec une solution saline équilibrée de Earle (MEM / EBSS), fabriqué selon les directives ISO 9001:2000 et les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) des dispositifs médicaux.
8.70€ - 182.00€
Spécification
Certifications/Conformité BPFa, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Forme Liquide
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10346952
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30265.01
Modification du MEM alpha avec L-glutamine, ribonucléosides et désoxyribonucléosides 500 mL
23.65€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
10520473
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30265.02
Modification du MEM alpha avec L-glutamine, ribonucléosides et désoxyribonucléosides 1 000 ml
31.85€
1000mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
11501811
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30024.02
Milieu essentiel minimal (MEM) avec sels de Earle équilibrés (EBSS), avec L-Glutamine 2,0 mM 1 000 ml
30.80€
1000mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
10257973
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30024.LS
Milieu essentiel minimal (MEM) avec sels de Earle équilibrés (EBSS), avec L-Glutamine 2,0 mM 6 x 1 000 ml
182.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
10543744
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30024.FS
Milieu essentiel minimal (MEM) avec sels de Earle équilibrés (EBSS), avec L-Glutamine 2,0 mM 6 x 500 mL
140.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
10217993
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30265.FS
Modification du MEM alpha avec L-glutamine, ribonucléosides et désoxyribonucléosides 6 x 500 mL
144.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
11591801
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30024.01
Milieu essentiel minimal (MEM) avec sels de Earle équilibrés (EBSS), avec L-Glutamine 2,0 mM 500 mL
24.45€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-07-2024
pour voir le stock disponible 
10034723
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30244.FS
Milieu essentiel minimal (MEM) avec solution saline équilibrée de Earle (EBSS), sans L-glutamine 6 x 500 mL
141.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
11541871
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30244.01
Milieu essentiel minimal (MEM) avec solution saline équilibrée de Earle (EBSS), sans L-glutamine 500 mL
24.95€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
12380013
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30568.01
MEM/Alpha Modification without L-Glutamine, without Ribo- and Deoxyribonucleosides 500 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10454275
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30244.LS
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine 6 x 1000 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11551871
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30244.02
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine 1000 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12360033
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30601.01
MEM (Richter's Modification) with L-Glutamine and Phenol Red 500 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Système testé avec les sérums Cytiva HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabriqués à l’aide de procédés certifiés ISO 9001
Spécification
Spécification
BPFa, ISO 9001:2000
Liquide
Stérilisation par filtration 0,1 μm
2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Stérilisation par filtration