Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de bioproduction avec le milieu Minimum Essential (MEM) HyClone™ avec une solution saline équilibrée de Earle (MEM / EBSS), fabriqué selon les directives ISO 9001:2000 et les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) des dispositifs médicaux.
Marque: Cytiva SH30024.LS
90.93 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
Spécification
BPFa, ISO 9001:2000 | |
Milieu essentiel minimal (MEM) avec sels de Earle équilibrés (EBSS), avec L-Glutamine 2,0 mM | |
MEM avec EBSS, L-glutamine | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
6 x 1 000 ml |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Glutamine, EBSS |