Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de bioproduction avec le milieu Minimum Essential (MEM) HyClone™ avec une solution saline équilibrée de Earle (MEM / EBSS), fabriqué selon les directives ISO 9001:2000 et les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) des dispositifs médicaux.
Marque:  Cytiva SH30244.LS
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01250kg
Code produit. 10454275
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
Spécification
Spécification
cGMP, ISO 9001:2000
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine
MEM with EBSS; without L-glutamine
0.1 μm Sterile-filtered
No Glutamine
2° to 8°C, away from light
Liquid
Sterile-filtered
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
6 x 1000 mL