Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de bioproduction avec le milieu Minimum Essential (MEM) HyClone™ avec une solution saline équilibrée de Earle (MEM / EBSS), fabriqué selon les directives ISO 9001:2000 et les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) des dispositifs médicaux.
Marque: Cytiva SH30601.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Description
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Spécification
cGMP, ISO 9001:2000 | |
MEM (Richter's Modification) with L-Glutamine and Phenol Red | |
MEM (Richter's modification) with L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Glutamine |