Learn More
Invitrogen™ Human ZC3H12A Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marque: Invitrogen™ PEP1040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ZC3H12A Synthetic Peptide, PEP-1040, from Invitrogen.
ZC3H12A is an MCP1 -induced protein that acts as a transcriptional activator and causes cell death of cardiomyocytes, possibly via induction of genes associated with apoptosis.
Spécification
80149 | |
purified | |
Human ZC3H12A | |
-20°C | |
Liquid | |
Blocking Assay, Control | |
No | |
Peptide | |
RUO - research use only |
Human | |
Q5D1E8 | |
200 μg/mL | |
Synthetic Peptide | |
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
ZC3H12A | |
0.02% sodium azide | |
50 μg | |
PBS |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Human ZC3H12A Synthetic Peptide > 50 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu