Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour résistine humaine
KE00159 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour résistine doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de résistine endogène.
Marque: Proteintech™ KE00159-96T
Description
- Le dosage reconnaît la résistine humaine. Un anticorps spécifique à la résistine a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine résistine dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à la résistine est ajouté pour détecter la protéine de résistine capturée Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- La résistine, une hormone riche en cystéine sécrétée principalement par les cellules adipeuses des rongeurs, a été mise en cause dans l’obésité, la résistance à l’insuline et le diabète.
- La résistine est également sécrétée par les macrophages chez l’homme, favorisant l’inflammation (PMID : 20148674).
- La résistine module la synthèse et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires clés telles que TNF-α, IL-6 et IL12 dans les macrophages via une voie dépendante du facteur nucléaire-kB (NF-kB).
- Étant donné le lien entre l’inflammation et le cancer, la résistine a été prise en compte pour son rôle dans le cancer.
- Il y a eu des observations à l’appui de son utilisation possible comme marqueur de diagnostic, dont les niveaux d’expression semblent également différer chez les patients présentant des stades cliniques variables (PMID : 30317640).
- La résistine a également été liée à d’autres pathologies telles que l’athérosclérose (PMID : 15710760).
Spécification
BC069302 | |
15,2 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
31,25 à 2 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
56729 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
Q9HD89 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- 96TEST Human Resistin ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine