Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IL-1 bêta humaine
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de l’IL1-bêta endogène
Marque: Proteintech™ KE00021-96T
Description
- Reconnaît l’IL1-bêta humaine
- L’interleukine-1 est une cytokine pro-inflammatoire avec de multiples effets biologiques
- La famille de gènes IL-1 code IL-1α, IL1-bêta, IL-1RN
- IL1-bêta est produite par les monocytes sanguins et les macrophages tissulaires
- Impliquée dans la médiation de l’inflammation aiguë et chronique
- Impliquée dans les activités cellulaires (prolifération cellulaire, différenciation, apoptose)
- Médiateur clé de la carcinogenèse qui caractérise les interactions hôte-environnement
Procédé :
- Anticorps spécifiques à l’IL1-bêta pré-enduits sur des micropuits
- Protéine IL1-bêta dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à l’IL1-bêta est ajouté pour détecter la protéine IL1-bêta capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NP_000567 | |
1,5 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
3,9 à 250 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
3553 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P01584 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- 96TEST Human IL-1 beta ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine