Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, portoir de 96 tubes
Les tubes de la matrice de lyse E contiennent des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et une microbille en verre de 4 mm. Utilisée pour broyer le sol, les sédiments, l’eau, les matières fécales, les boues, le compost, la rhizosphère. À utiliser sur les instruments FastPrep™ ou tout batteur à microbilles.
Marque: MP Biomedicals™ 116984010
Description
- Présentation du produit :
- La matrice de lyse E, portoir de 96 puits est fournie avec des tubes de 1,2 ml et des bouchons en barrettes.
- Chaque tube est pré-rempli de sphères en céramique de 1,4 mm de diamètre, de sphères en silice de 0,1 mm et de 1 (une) microbille en verre de 4 mm
- Ne lie pas les acides nucléiques.
- Applications : La matrice de lyse E peut également être efficace pour la lyse d’échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
- Type d’échantillon : Matières fécales, sols, eaux usées, eau environnementale, boues, tumeurs
- Volume d’échantillon : ≤ 80 mg par préparation
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques | |
96 | |
Sans RNase |
Sol, Environnement, Selles | |
FastPrep-96 | |
Matrice de lyse E | |
10 Paquets |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.