Learn More
Brady™ Lecteur Bluetooth Honeywell Xenon 1952G HD
Le lecteur à imagerie de surface sans fil Xenon 1952G HD pour une meilleure lecture des code-barres et une capture d’images numérique.
Marque: Brady™ 306802
Description
- Le lecteur Xenon 1952G HD intègre une architecture de décodage révolutionnaire et un capteur personnalisé, permettant une profondeur de champ étendue, une lecture plus rapide et des performances de lecture améliorées sur des codes-barres de mauvaise qualité
- Des codes-barres linéaires à haute densité aux codes-barres 2D présents directement sur l’écran d’un appareil mobile, le Xenon 1952G HD décode pratiquement tous les codes-barres en toute simplicité
- Le lecteur Xenon 1952G HD intègre une radio Bluetooth classe 2, v2.1, permettant un mouvement illimité jusqu’à 10 m autour de sa base, et une batterie offrant jusqu’à 14 heures d’autonomie
- Pour plus de commodité, un système de radiomessages permet de localiser les lecteurs égarés
Spécification
Capteur d’imageur haute densité | |
Bluetooth, USB | |
Batterie au lithium-ion, 500 mA (à 5 V CC) | |
XENON 1952GHD |