Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solution saline dans un tampon phosphate), 10X, pH 7,4
Non toxique pour la plupart des cellules, il est utilisé dans la recherche biologique.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62036.K2
60.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15414499
  • 62.92€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incolore
Solution saline dans un tampon phosphate
7,4
10 X
1 L
Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM11L547 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Numéro de lotY25K521 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Numéro de lotM10L502 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Numéro de lotZ08K500 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Numéro de lotX28K531 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals PBS (solution saline dans un tampon phosphate), 10X, pH 7,4 > 1L