Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portable étanche
Il est doté d’un grand écran LCD double niveau pour faciliter la visualisation des indicateurs de pH, de température et d’état. Le pH-mètre étanche et portatif Hanna Instruments™ offre une manipulation simplifiée à deux boutons. Compact, étanche et portatif.
Marque:  Hanna Instruments™ HI991001N
Code produit. 11733403
  • 924.87€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Instrument de mesure de pH / température portatif, compact et étanche, fourni complet avec un coffret de transport robuste et une électrode de pH unique en titane et dotée d’un capteur de température intégré.
  • Grand écran LCD double niveau pour une visualisation facile des indicateurs de pH, de température et d’état
  • Manipulation simplifiée à deux boutons
  • Une durée de vie exceptionnellement longue de la batterie de 1200 heures d’utilisation continue
Spécification
Spécification
±0,5°C (jusqu’à 60°C) ; ±1,0°C (extérieur), ±1°F (jusqu’à 140°F) ;
Étalonnage de pH automatique en un ou deux points avec reconnaissance automatique des tampons
0,01
-5°C à +105°C
0,1°C, 0,1°F
152 x 58 x 30 mm
Oui
0.01pH
Automatique de -5 à 105°C
Sonde pH / rH pré-amplifiée avec capteur interne
1.5 V
±0,02
-2 à 16
4,01, 7,01, 10,01 ou 4,01, 6,86, 9,18
23°F à 221°F
LCD
HI991001
Câble
pH de -2,0 à 16,0, 1,5 V, température de -5,5°C à + 105,0°C / 23,0°F à 221,0°C
1,5V
1200 heures
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Hanna Instruments™ pH-mètre portable étanche > Poids : 205 g