Learn More
Honeywell™ Masque complet Optifit
Protection respiratoire efficace dans un masque complet. Le masque complet Honeywell™ Optifit offre une protection respiratoire dédiée en fonction du type de boîte installé.
Marque: Honeywell™ 1715011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- APR réutilisable avec protection respiratoire dictée par le type de boîte sélectionnée.
- Pour une protection optimale, les boîtes en aluminium Sperian™ ou les boîtes en plastique Sperian™ sont recommandées.
- Remarque : À n’utiliser que dans des locaux suffisamment ventilés où l’atmosphère contient un volume d’oxygène minimum de 17 %.
- Jupe en silicone en forme de U.
- Visière complète avec une vision latérale et vers le bas optimale.
- Libre choix du filtre
- Entretien facile
Spécification
Filtre | |
Masque complet Optifit | |
Optifit | |
Jupe/double filtre/membrane en silicone |
Catégorie EPI CE :3, Assurance de la qualité :ISO 9001/2000, Numéro de certification CE :0070-003-079-01-02-0009 - Ext.01-10-03, Numéro d’attestation CE 0070-003-079-01-02-0009 - Ext.01-10-03, Déclaration de conformité :INRS-1715011, EN 136 | |
M | |
Destinés à un usage industriel | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Masque complet Optifit > Dimensions :Moyenne
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu