Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™
Le respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™ offre une protection contre les particules et/ou les gaz toxiques. Il est doté d’une visière complète pour un large champ de vision, d’un corps en silicone pour un ajustement optimal et d’un système de cartouches click-fit pour une protection flexible. Une membrane intégrée permet une meilleure transmission vocale.
Marque: Honeywell™ 1715241
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
- Description : Visière en polycarbonate avec jupe en silicone, cache pour visage et vanne d’expiration. Membrane en plastique intégrée
- Cartouche / filtre : Filtre à baïonnette série N (certifié EN141 ou EN143 de classe 1 ou 2, filtres Honeywell uniquement)
- Type de visière : Visière totale
- Matériau (verre) : Polycarbonate
- Type de harnais : Harnais de tête à cinq sangles, avec boucles de réglage à ouverture rapide
- Certifications/conformité : En136:1998, CE EPI Cat:3, AQ: ISO 9001/2000
- À utiliser avec (application) : Laboratoires, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie mécanique, industrie automobile, industrie chimique
Spécification
Filtre à baïonnette série N (filtres Honeywell certifiés EN 141 ou EN 143 de classe 1 ou 2 uniquement) | |
En 136:1998, CE Catégorie EPI : 3, AQ : ISO 9001/2000, Certificat CE : 0070-236-079-06-06-0023, Attestation CE : 0070-236-079-06-06-0023, Déclaration de conformité INRS - 1715231 | |
Respirateur purificateur d’air à masque complet | |
Oui | |
Laboratoires, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie mécanique, industrie automobile, industrie chimique | |
Jupe/filtre/membrane en silicone | |
Oui | |
570 g |
Double filtre | |
Noir | |
M | |
Silicone | |
Harnais de tête à cinq sangles, avec boucles de réglage à ouverture rapide | |
Polycarbonate | |
1 de chaque |
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™ > Respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™ ; taille : M
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu