Learn More
Sperian Protection™ Lacet Honeywell™
Marque:  Sperian Protection™ 6000601
Code produit. 13487406
  • 119.00€ / 25 paires
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
750mm
Nom du produit
Sperian Protection™ Lacet Honeywell™ > Longueur : 750 mm