Learn More
uvex Vaporisateur pour chaussures 96983
Désinfectant pour chaussures Uvex Nano shoe, contre les odeurs de pieds et les mycoses
Marque: uvex 9698300
16.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’Uvex Nano Shoe utilise une technologie spécialement développée qui libère des doses contrôlées d’ingrédients actifs avec un effet durable
- Le désinfectant contient des ingrédients actifs antimicrobiens et antifongiques
- Éliminez les bactéries et les champignons à long terme
- La formule ne contient que des ingrédients actifs approuvés pour une utilisation pendant plusieurs années, présents dans les produits cosmétiques (sans formaldéhyde, sans phénol)
- Prévention des odeurs :
- L’application régulière dans de nouvelles chaussures empêche toute accumulation d’odeur dès le début
- Élimine les bactéries
- Désodorisation continue :
- Les chaussures qui ont déjà été bien portées retrouvent une odeur neutre
- Tue les champignons
- Pour une utilisation sur les surfaces intérieures de toutes les chaussures
- Article n° 9698,300
- Contient 125 ml
Utilisation :
- Vaporisez l’Uvex Nano Shoe environ 5 à 10 fois dans les chaussures en plein air
- Après un séchage de 5 minutes, les chaussures peuvent être portées
- Traitement initial recommandé pour les chaussures nauséabondes 3 applications/semaine
- L’utilisation régulière empêche les odeurs et le développement à long terme des champignons
Spécification
Uvex Nano | |
Unisexe | |
Oui | |
Safety Shoe |
Non | |
Static | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Vaporisateur pour chaussures 96983 > Vaporisateur pour chaussures 9698
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu