Learn More
3M™ Adaptateur pour plaque arrière de casque
L’adaptateur pour plaque arrière de casque 3M™ est utilisé pour fixer les multivisières PELTOR et les casques antibruit PELTOR équipés des supports P3 sur les casques de sécurité 3M™.
Marque: 3M™ 7000103752
10.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adaptateur pour fixer les multivisières et visières 3M™ aux casques de sécurité pour une meilleure protection faciale
- S’enclenche facilement dans la plupart des casques de sécurité grâce aux fentes universelles pour accessoires afin d’assurer une protection faciale
- Adaptateur pour montage de visières ou de casques antibruit
- S’enclenche facilement dans la prise universelle pour accessoires du casque afin d’éviter que ces accessoires ne soient endommagés pendant l’utilisation
Spécification
Noir | |
Fixation des visières aux casques | |
Z3AF |
Visières, multivisières et casques de protection | |
Adaptateur pour plaque arrière de casque | |
25 mm |