Learn More
3M™ Adaptateur pour plaque arrière de casque
L’adaptateur pour plaque arrière de casque 3M™ est utilisé pour fixer les multivisières PELTOR et les casques antibruit PELTOR équipés des supports P3 sur les casques de sécurité 3M™.
19.35€ - 93.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Visières, multivisières et casques de protection |
À utiliser avec (application) | Fixation des visières aux casques |
Type de produit | Adaptateur pour plaque arrière de casque |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15749857
|
3M™
7000103752 |
Z3AF |
19.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15759957
|
3M™
7000108122 |
P3HV |
93.00€
10 paires |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Adaptateur pour fixer les multivisières et visières 3M™ aux casques de sécurité pour une meilleure protection faciale
- S’enclenche facilement dans la plupart des casques de sécurité grâce aux fentes universelles pour accessoires afin d’assurer une protection faciale
- Adaptateur pour montage de visières ou de casques antibruit
- S’enclenche facilement dans la prise universelle pour accessoires du casque afin d’éviter que ces accessoires ne soient endommagés pendant l’utilisation
Spécification
Noir | |
Fixation des visières aux casques | |
25 mm |
Visières, multivisières et casques de protection | |
Adaptateur pour plaque arrière de casque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Adaptateur pour plaque arrière de casque