Learn More
Hecht Karl™ Tubes à essai à paroi épaisse
Fabriqués avec AR-Glas™ (verre sodocalcique) pour minimiser la casse. Les tubes à essai à paroi épaisse Karl Hecht™ conviennent à une utilisation générale en laboratoire.
16.06€ - 43.99€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10292001
|
Hecht Karl™
42775024 |
12 mm | 75 mm |
16.06€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088580
|
Hecht Karl™
42775045 |
15,25 mm | 100 mm |
43.99€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10120071
|
Hecht Karl™
42775051 |
15.25 mm | 160 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Verre sodocalcique
- Fond rond
- Sans rebord
- Dimensionnés pour répondre à tous les besoins du laboratoire
Spécification
Non |