Learn More
Hecht Karl™ Tubes à essai à paroi épaisse
Fabriqués avec AR-Glas™ (verre sodocalcique) pour minimiser la casse. Les tubes à essai à paroi épaisse Karl Hecht™ conviennent à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Hecht Karl™ 42775051
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.54000kg
Description
- Verre sodocalcique
- Fond rond
- Sans rebord
- Dimensions adaptées à tous les besoins des laboratoires
Spécification
Fond rond | |
160 mm | |
100/boîte | |
15.25 mm |
Tube à essai | |
Verre sodocalcique | |
Non |