Learn More
Hecht Karl™ Tubes à essai à paroi épaisse
Fabriqués avec AR-Glas™ (verre sodocalcique) pour minimiser la casse. Les tubes à essai à paroi épaisse Karl Hecht™ conviennent à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Hecht Karl™ 42775045
Description
- Verre sodocalcique
- Fond rond
- Sans rebord
- Dimensionnés pour répondre à tous les besoins du laboratoire
Spécification
Fond rond | |
100 mm | |
100/boîte | |
15,25 mm |
Tube à essai | |
Verre sodocalcique | |
Non |