Learn More
Hecht Karl™ Tubes à essai à paroi épaisse
Fabriqués avec AR-Glas™ (verre sodocalcique) pour minimiser la casse. Les tubes à essai à paroi épaisse Karl Hecht™ conviennent à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Hecht Karl™ 42775024
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.88200kg
Description
- Verre sodocalcique
- Fond rond
- Sans rebord
- Dimensionnés pour répondre à tous les besoins du laboratoire
Spécification
Fond rond | |
75 mm | |
200 boîte | |
12 mm |
Tube à essai Kahn | |
Verre sodocalcique | |
Non |