Learn More
Fisherbrand™ Kit de pièces de rechange pour thermoscelleuse
Remplacez les éléments chauffants brûlés et les lames émoussés. Le kit de rechange Fisherbrand™ comprend également 2 chiffons en PTFE.
Marque: Fisherbrand™ HS28280
42.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec thermoscelleuse à lame Fisherbrand™.
- Ce kit comprend :
- 2 lames
- 2 éléments chauffants
- 2 chiffons en PTFE
Spécification
Thermoscelleuse à lame, modèle HS 28270 | |
2 lames de rechange, 2 éléments chauffants et 2 chiffons en PTFE | |
1 de chaque |