Learn More
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
11 L
17 L
23 L
23 l
38 L
45 l
64 L
80 l
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
- Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
- Conformément aux normes Euro
- Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient de stockage et d’empilage |
| Couleur | Gris |
| Matériau | PP |
| Certifications/Conformité | Conformément aux normes Euro |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 567 x 367 x 316 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 320 mm |
| Hauteur (métrique) | 320 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 316 mm |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Longueur (métrique) intérieure | 567 mm |
| Afficher plus |