Learn More
Huenersdorf™ Pelle en PEHD
Utilisez la pelle en PEHD Huenersdorf™ dans le secteur commercial, les environnements domestiques et les loisirs.
46.80€ - 114.48€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11712015
|
Huenersdorf™
920600 |
250 ml |
114.48€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722015
|
Huenersdorf™
920703 |
500 mL |
80.72€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732015
|
Huenersdorf™
920800 |
725 mL |
60.79€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742015
|
Huenersdorf™
920903 |
1500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste.
Spécification
Pelle | |
HDPE | |
Naturel |