Learn More
Huenersdorf™ Pelle en PEHD
Utilisez la pelle en PEHD Huenersdorf™ dans le secteur commercial, les environnements domestiques et les loisirs.
Marque: Huenersdorf™ 920703
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste.
Spécification
Pelle | |
6/boîte | |
Naturel |
HDPE | |
500 mL | |
310 mm |