Learn More
Huenersdorf™ Pelle en PEHD
Utilisez la pelle en PEHD Huenersdorf™ dans le secteur commercial, les environnements domestiques et les loisirs.
Marque: Huenersdorf™ 920800
7.98 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste
- Naturel
- Haute qualité
- Matériau en PEHD robuste.
Spécification
Pelle | |
3/boîte | |
Naturel |
HDPE | |
725 mL | |
350 mm |