Learn More
Huenersdorf™ Pelle en PEHD
Utilisez la pelle en PEHD Huenersdorf™ dans le secteur commercial, les environnements domestiques et les loisirs.
Marque:  Huenersdorf™ 920600
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.37000kg
Code produit. 11712015
  • 114.48€ / 12 pièces
Expédition estimée: 26-08-2024
Description
  • Naturel
  • Haute qualité
  • Matériau en PEHD robuste
  • Naturel
  • Haute qualité
  • Matériau en PEHD robuste.
Spécification
Spécification
Pelle
12/boîte
Naturel
HDPE
250 ml
250 mm