Learn More
Ratiolab™ Pipette Pasteur en PEHD
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides.Les pipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface de faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
28.10€ - 74.80€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse alimentaire |
Type | Pipette Pasteur |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10799823
|
Ratiolab™
2600181 |
1 ml | 144 mm | Non stérile |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10185742
|
Ratiolab™
2655181 |
1 mL | 144 mm | Stérile |
71.85€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10789823
|
Ratiolab™
2655171 |
1 ml | 150 mm | Stérile |
66.25€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10201351
|
Ratiolab™
2600171 |
1 ml | 150 mm | Non stérile |
28.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10182772
|
Ratiolab™
2600120 |
1,5 ml | 230 mm | Non stérile |
28.10€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10178111
|
Ratiolab™
2600151 |
3 ml | 155 mm | Non stérile |
28.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12623165
|
Ratiolab™
2600206 |
6 mL | 148 mm | Non stérile |
37.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10145792
|
Ratiolab™
2600195 |
10 ml | 300 mm | Non stérile |
74.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Aucun risque de contamination croisée ou de transfert
- Le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses.
- En PE transparent
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Ampoule souple et élastique
- Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
- Sans BSE
- Utilisable pour l’alimentaire
Spécification
HDPE | |
Analyse alimentaire | |
Pipette Pasteur |