Learn More
Ratiolab™ Pipette Pasteur en PEHD
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides.Les pipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface de faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
Marque: Ratiolab™ 2655171
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Aucun risque de contamination croisée ou de contamination
- Pas de risque de bris de verre avec le risque résultant de fuite de matières infectieuses.
- En PE transparent
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Ampoule souple et élastique
- Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
- Graduations en relief clairement visibles
- Sans BSE
- Utilisable pour l’alimentaire
Spécification
HDPE | |
Analyse alimentaire | |
1 ml | |
Pipette Pasteur |
Stérile | |
500/boîte | |
150 mm |