Learn More
Ratiolab™ Pipette Pasteur en PEHD
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides.Les pipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface de faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
Marque: Ratiolab™ 2655181
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aucun risque de contamination croisée ou de transfert
- Le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses
- En PE transparent
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Poire souple et flexible
- Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
- Graduations en relief clairement visibles
- Sans BSE
- Utilisables pour les denrées alimentaires
Spécification
HDPE | |
Analyse alimentaire | |
500/boîte | |
144 mm |
Stérile | |
Capillaire | |
1 mL | |
Pipette Pasteur |