Learn More
Ratiolab™ Pipette Pasteur en PEHD
Code produit. 10201351
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
1 ml
1,5 ml
3 ml
6 mL
10 ml
Longueur (métrique):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
500 pièces
Code produit. 10201351
Marque: Ratiolab™ 2600171
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité de liquides. Les pipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface à faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
  • Aucun risque de contamination croisée ou de transfert
  • Le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses
  • En PE transparent
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Poire souple et flexible
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Graduations en relief clairement visibles
  • Sans BSE
  • Utilisables pour les denrées alimentaires
Spécification
Description Longueur du corps : 150 mm
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Analyse alimentaire
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur