Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
1.70€ - 811.00€
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Matériau HDPE
Finition de col Étroit
Closure Included Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17818157
Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083970
0,1 L
811.00€
544 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
17848157
Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083971
0,25 L
523.89€
247 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
17838157
Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083972
0,5 L
293.90€
122 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
15971441
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083973
1 L
262.79€
72 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17808157
Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000071149
2,5 L
208.91€
27 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
10469860
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083972
0,5 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11968389
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083970
0,1 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10054740
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083971
0,25 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10196300
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083973
1 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10156400
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000071149
2,5 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10258920
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Kautex™
2000083970
0,1 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
  • Idéal pour les liquides, étanche
Application :
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
Spécification
Spécification
Naturel
HDPE
Non
Carré
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Étroit
Flacon à col étroit