Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
Marque: Kautex™ 2000071149
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Description
- Section transversale carrée
- Zone d’écriture encastrée
- Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
- Idéal pour les liquides, étanche
- emballage
- envoi d’échantillons
- transport
- stockage
Spécification
2,5 L | |
28 mm | |
PEHD | |
Non | |
Carré | |
Flacon à col étroit |
Naturel | |
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage | |
Étroit | |
Étroit | |
272 mm | |
122 mm |