Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
122 pièces
247 pièces
27 pièces
544 pièces
72 pièces
Description
- Section transversale carrée
- Zone d’écriture encastrée
- Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
- Idéal pour les liquides, étanche
- emballage
- envoi d’échantillons
- transport
- stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2,5 L |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage |
| Matériau | PEHD |
| Finition de col | Étroit |
| Closure Included | Non |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Carré |
| Hauteur (métrique) | 272 mm |
| Afficher plus |