Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
Marque:  Kautex™ 2000083970
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 10258920
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
  • Idéal pour les liquides, étanche
Application :
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
Spécification
Spécification
0,1 L
17 mm
HDPE
Non
Carré
Flacon à col étroit
Naturel
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Étroit
108 mm
45 mm