Learn More
Fisherbrand™ Rack flottant en mousse pour tubes
GREENER_CHOICE
Permet de faire flotter des tubes dans les bains-marie, les cuves ou les béchers. Les racks flottants en mousse pour tubes Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse de PEHD flexible pour des applications de laboratoire diverses et variées. De couleurs vives, les racks réutilisables comportent des poignées de transport amovibles permettant de soulever les échantillons facilement pour les sortir des bains-marie.
Marque:  Fisherbrand™ HS2165A
20.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11704736
  • 29.95€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Non recommandé pour un nettoyage en autoclave.
Description
Description
  • Les racks en mousse aux couleurs vives sont parfaits pour les tubes flottant dans les bains-marie, les cuves ou les béchers
  • La mousse à cellule fermée résiste à l’absorption d’eau pour que les racks puissent être lavés et réutilisés
  • Inclut des poignées de transport amovibles pour soulever facilement les échantillons hors des bains
Spécification
Spécification
Non recommandé
Portoir pour tubes à essai
Quatre tubes de 50 ml
Mousse en PEHD
Carré
29 mm
Vert
Pour le flottement des tubes dans les bains-marie, tubes ou béchers
Poignées de transport amovibles
5/boîte
16.5 x 13.7 x 6.5 cm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    14
    Minutes
    17
    Secondes
    13
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    14
    Minutes
    17
    Secondes
    13
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack flottant en mousse pour tubes > Contenance : 4 x 50 ml, couleur : vert ; Forme : Carré